主要文件
CLS391847
Corning® PTFE membrane assembly 47 mm
别名:
lab equipment accessory
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
20 EA
$370.00
$370.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
20 EA
$370.00
About This Item
UNSPSC代码:
41104900
NACRES:
NB.43
$370.00
请联系客服了解存货情况
物料
PTFE membrane
无菌性
non-sterile
制造商/商品名称
Corning 3918-47
直径
47 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
These are replacement 47 mm PTFE membranes (20) for the PYREX® Accelerated One-Step Extractor/Concentrator System.
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)