主要文件
CLS3046100
Pyrex® Lifetime Red single metric scale graduated cylinder, with reinforced bead
volume 100 mL
别名:
Corning® 3046
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
12 EA
$389.00
$389.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
12 EA
$389.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121805
NACRES:
NB.43
$389.00
请联系客服了解存货情况
特点
subdivision 1.0 mL
制造商/商品名称
Corning 3046-100
tol. measuring range
1.0 mL
体积
100 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lifetime-Red is a trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)