Merck
C99752
Sigma-Aldrich
环庚烷腈
97%
别名:
Cycloheptanecarbonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C7H13CN
CAS号:
分子量:
123.20
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.464 (lit.)
沸点
85-86 °C/10 mmHg (lit.)
密度
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
N#CC1CCCCCC1
InChI
1S/C8H13N/c9-7-8-5-3-1-2-4-6-8/h8H,1-6H2
InChI key
UIZRDFICGGONJJ-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
185.0 °F - closed cup
闪点(°C)
85 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)