Merck
C79719
Sigma-Aldrich
碘化胆碱
98%
别名:
(2-羟乙基)三甲基碘化铵
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H14INO
CAS号:
分子量:
231.08
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
方案
98%
SMILES字符串
[I-].C[N+](C)(C)CCO
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)