Merck
C73354
Sigma-Aldrich
3-甲基氯化苄
98%
别名:
α-氯间二甲苯
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 G
$106.00
100 G
$289.00
$106.00
预计发货时间2025年3月14日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 G
$106.00
100 G
$289.00
About This Item
线性分子式:
CH3C6H4CH2Cl
CAS号:
分子量:
140.61
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
$106.00
预计发货时间2025年3月14日详情
获取大包装报价
品質等級
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.535 (lit.)
bp
195-196 °C (lit.)
密度
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cc1cccc(CCl)c1
InChI
1S/C8H9Cl/c1-7-3-2-4-8(5-7)6-9/h2-5H,6H2,1H3
InChI 密鑰
LZBOHNCMCCSTJX-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
168.8 °F - closed cup
閃點(°C)
76 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2
Matthew C Bernier et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 50(7), 891-898 (2015-09-10)
Inorganic metal oxides have shown potential as matrices for assisting in laser desorption ionization with advantages over the aromatic acids typically used. Rhenium and tungsten oxides are attractive options due to their high work functions and relative chemical inertness. In