Merck
C69209
Sigma-Aldrich
4′-氯苯丙酮
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H4COC2H5
CAS号:
分子量:
168.62
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
98%
表单
solid
沸点
95-97 °C/1 mmHg (lit.)
mp
35-37 °C (lit.)
SMILES字符串
CCC(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C9H9ClO/c1-2-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3
InChI key
ADCYRBXQAJXJTD-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)