Merck
C5272
Sigma-Aldrich
2-氯-4-苯甲酰氨基-5-甲苯重氮氯化物 半(氯化锌) 盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C14H11Cl2N3O · 1/2ZnCl2
分子量:
376.31
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
表单
solid
反应适用性
core: zinc
reagent type: catalyst
官能团
amide
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.Cc1cc([N+]#N)c(Cl)cc1NC(=O)c2ccccc2.Cc3cc([N+]#N)c(Cl)cc3NC(=O)c4ccccc4
InChI
1S/2C14H10ClN3O.4ClH.Zn/c2*1-9-7-13(18-16)11(15)8-12(9)17-14(19)10-5-3-2-4-6-10;;;;;/h2*2-8H,1H3;4*1H;/q;;;;;;+2/p-2
InChI key
IVOFXIDUIYHLQW-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他说明
固红紫 LB 盐异构体
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)