Merck
C107
Sigma-Aldrich
乙酰丙酮钙 水合物
99.95%
别名:
2,4-戊二酮 钙衍生物, Ca(acac)2
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Ca(C5H7O2)2 · xH2O
分子量:
238.29 (anhydrous basis)
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
99.95%
表单
solid
组成
Degree of hydration, ~0.5
反应适用性
core: calcium
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
O.CC(=O)\C=C(\C)O[Ca]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Ca.H2O/c2*1-4(6)3-5(2)7;;/h2*3,6H,1-2H3;;1H2/q;;+2;/p-2/b2*4-3-;;
InChI key
FFWWBMKQRYMOKA-SUKNRPLKSA-L
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)