主要文件
BR759115
BRAND®半微量比色皿
PMMA, minimum filling volume 1.5 mL
别名:
比色皿
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 EA
$37.60
$37.60
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
100 EA
$37.60
About This Item
UNSPSC代码:
41121813
NACRES:
SB.32
$37.60
请联系客服了解存货情况
物料
PMMA
包装
pack of 100 ea
制造商/商品名称
BRAND 759115
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
  • BRAND®半微量比色皿是在受控室内条件下制造。
  • 透明的光程,具备光程定位(optical path orientation)指示。
  • 按模腔数目(mold cavity number)分类包装,确保最小的消光系数变化。
  • 标准的10mm 液体光程。
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)