主要文件
BR4630140
BRAND®Dispensette® S 有机,模拟可调瓶口分液器
volume range 1-10 mL, without recirculation valve
别名:
bottle top dispensers
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$543.00
$543.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$543.00
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.01
$543.00
请联系客服了解存货情况
特點
incremental 0.2 mL
DE-M marking
without recirculation valve
製造商/商標名
BRAND 4630140
容積範圍
1-10 mL
接頭
(GL 28/S28)
GL 32
GL 38
S 40
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Dispensette S 有机分液器是分配有机溶剂和酸的理想选择
特點和優勢
  • 液体填充和分配极其容易
  • 通过优化的流动通道进行简单灌注
  • 具有内部扇形轨道,可快速安全地调节容量
其他說明
模拟可调 - 具有新型内部扇形轨道的快速安全体积设置。可使用随附的工具进行简单的校准调整。
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
实验方案
This article provides testing instructions for BRAND Dispensette® S bottle-top liquid dispenser according to the standard ISO DIS 8655.
相关内容
Chemical compatibility chart for all Dispensette® S and Dispensette® S Organic models.