主要文件
BR4630341
BRAND®Dispensette® S 有机,数字式瓶口分液器
volume range 1-10 mL, with recirculation valve
别名:
bottle top dispensers
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$705.00
$705.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$705.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121500
NACRES:
NB.01
$705.00
请联系客服了解存货情况
特点
incremental 0.05 mL
DE-M marking
with recirculation valve
制造商/商品名称
BRAND 4630341
体积范围
1-10 mL
配件
(GL 28/S 28)
GL 32
GL 38
S 40
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Dispensette S 有机分液器是分配有机溶剂和酸的理想选择
特点和优势
  • 液体填充和分配极其容易
  • 通过优化的流动通道进行简单灌注
  • 具有内部扇形轨道,可快速安全地调节容量
其他说明
数字 - 机械容量设置易于阅读,确保准确和可重复的容量控制。轻松校准技术,无需工具即可在几秒钟内完成校准。校准标志指示出厂设置的变化。
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
实验方案
This article provides testing instructions for BRAND Dispensette® S bottle-top liquid dispenser according to the standard ISO DIS 8655.
相关内容
Chemical compatibility chart for all Dispensette® S and Dispensette® S Organic models.