Merck
B75506
Sigma-Aldrich
β-溴苯乙醚
98%
别名:
2-溴乙基苯基醚
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 G
$364.00
$364.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 G
$364.00
About This Item
线性分子式:
C6H5OCH2CH2Br
CAS号:
分子量:
201.06
Beilstein:
508290
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$364.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
98%
表单
crystals
沸点
144 °C/40 mmHg (lit.)
mp
31-34 °C (lit.)
SMILES字符串
BrCCOc1ccccc1
InChI
1S/C8H9BrO/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
InChI key
JJFOBACUIRKUPN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
149.0 °F
闪点(°C)
65 °C
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Son T Nguyen et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 23(9), 2024-2034 (2015-03-31)
Recently we described a novel pyranopyridine inhibitor (MBX2319) of RND-type efflux pumps of the Enterobacteriaceae. MBX2319 (3,3-dimethyl-5-cyano-8-morpholino-6-(phenethylthio)-3,4-dihydro-1H-pyrano[3,4-c]pyridine) is structurally distinct from other known Gram-negative efflux pump inhibitors (EPIs), such as 1-(1-naphthylmethyl)-piperazine (NMP), phenylalanylarginine-β-naphthylamide (PAβN), D13-9001, and the pyridopyrimidine derivatives. Here