Merck
B24758
Sigma-Aldrich
N-苄基亚氨基二乙酸
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2N(CH2CO2H)2
CAS号:
分子量:
223.23
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
98%
表单
solid
mp
200-202 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
OC(=O)CN(CC(O)=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H13NO4/c13-10(14)7-12(8-11(15)16)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2,(H,13,14)(H,15,16)
InChI key
SZQUPQVVCLFZLC-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)