Merck
51491
Sigma-Aldrich
二丁基硫醚
≥98.0% (GC)
别名:
1,1′-硫化双丁烷, NSC 8460, 二丁硫醚
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 ML
$116.00
500 ML
$455.00
$116.00
国内现货,预计发货时间2025年4月15日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 ML
$116.00
500 ML
$455.00
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)3S(CH2)3CH3
CAS号:
分子量:
146.29
Beilstein:
1732829
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
$116.00
国内现货,预计发货时间2025年4月15日详情
获取大包装报价
蒸汽密度
5.07 (vs air)
蒸汽壓力
5.17 mmHg ( 37.7 °C)
化驗
≥98.0% (GC)
折射率
n20/D 1.452 (lit.)
n20/D 1.453
bp
188-189 °C (lit.)
mp
−76 °C (lit.)
密度
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
thioether
SMILES 字串
CCCCSCCCC
InChI
1S/C8H18S/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI 密鑰
HTIRHQRTDBPHNZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
丁基硫醚是一种挥发性有机硫化合物,在化学合成中用作有机合成砌块。它可用于通过氧化反应制备二丁基亚砜(DBSO)。DBSO可用作重要的有机溶剂,用于提取锆、钯、铂和金。
應用
  • 环境气味检测:采用二丁基硫醚开发微污染水源水中复杂气味问题的检测方法,说明它在环境监测和污染防治中的作用(Guo et al., 2021)。
  • 表面化学研究:研究二丁基硫醚在铜表面的吸附和调控,在分子水平了解它的相互作用(Jensen et al., 2007)。
  • 开发生物传感器用于毒剂检测:现已开发基于组织的远距离生物传感器,它利用光合组织的荧光诱导机制检测化学毒剂,本文以二丁基硫醚等毒剂测试该传感器的性能(Sanders et al., 2001)。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
170.6 °F - closed cup
閃點(°C)
77 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Effect of irradiation intensity on rate and selectivity of photosensitized oxidation of dibutyl sulfide over C70 fullerene.
Arsentyev AV, et al.
High Energy Chemistry, 49(3), 167-172 (2015)
Dibutyl sulfide: synthesis, Pd, Pt extraction and separation studies.
Lu P, et al.
Chinese Journal of Inorganic Chemistry / Wu Ji Hua Xue Xue Bao, 24(4), 520-526 (2008)
Adsorption, interaction, and manipulation of dibutyl sulfide on Cu {111}.
Jensen SC, et al.
ACS Nano, 1(1), 22-29 (2007)
Revisiting the Zincke disulfide reaction for the post-polymerization functionalization of unsaturated polyolefins.
Dunst A, et al.
Polymer, 55(2), 5557-5560 (2014)
Dithiolane-Directed Tandem Oxidation/1, 2-Benzyl Migration of Tetramic Acids under Ambient Conditions.
Li Y, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 354(9), 1712-1716 (2012)
Questions
  1. How do i find the concentration of sulfur in dibutyl sulfide
    1 answer
    1. This is a neat liquid with a density of .838 g/mL and a molarity of 5.73 M. The sulfur/total molecular weight of this compound is 32.065 /146.29. The sulfur concentration is ~21.9% of this product.