Merck
ALD00100
Sigma-Aldrich
Fmoc-2-nitro-L-phenylalanine
98% (HPLC)
别名:
Fmoc-L-2-nitrophenylalanine
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$308.00
$308.00
预计发货时间2025年6月02日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$308.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H20N2O6
分子量:
432.43
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.26
$308.00
预计发货时间2025年6月02日详情
获取大包装报价
方案
98% (HPLC)
表单
solid
反应适用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
应用
peptide synthesis
官能团
Fmoc
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[N+](=O)([O-])c1c(cccc1)C[C@H](NC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)C(=O)O
InChI
1S/C24H20N2O6/c27-23(28)21(13-15-7-1-6-12-22(15)26(30)31)25-24(29)32-14-20-18-10-4-2-8-16(18)17-9-3-5-11-19(17)20/h1-12,20-21H,13-14H2,(H,25,29)(H,27,28)/t21-/m0/s1
InChI key
KVLRWXBYPKSBFY-NRFANRHFSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)