主要文件
A200C
Sigma-Aldrich
Printed Circuit Board Chip
A200C
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NC.13
价格与库存信息目前不能提供
物料
FR-4 glass epoxy laminate substrate
copper ground plane
copper via(s)
metal pad(s) (bond)
metal pin
plastic header (and MUX)
特点
MUX
wirebondable with headers
制造商/商品名称
A200C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)