Merck
95165
Sigma-Aldrich
3-甲基-2-酮哌嗪
≥97.0% (GC)
别名:
3-甲基-2-氧代-哌嗪
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$298.00
$298.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$298.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H10N2O
CAS号:
分子量:
114.15
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$298.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
≥97.0% (GC)
表单
crystals
SMILES字符串
CC1NCCNC1=O
InChI
1S/C5H10N2O/c1-4-5(8)7-3-2-6-4/h4,6H,2-3H2,1H3,(H,7,8)
InChI key
BSPUWRUTIOUGMZ-UHFFFAOYSA-N
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)