Merck
94645
Sigma-Aldrich
L-缬氨酸烯丙基酯 甲苯磺酸盐
≥99.0%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCH(NH2)COOCH2CH=CH2 · C7H8O3S
CAS号:
分子量:
329.41
Beilstein:
5200860
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥99.0%
表单
crystals
旋光性
[α]20/D +5.5±1°, c = 1% in methanol
反应适用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
117-120 °C
应用
peptide synthesis
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(C)[C@H]([NH3+])C(=O)OCC=C.Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H15NO2.C7H8O3S/c1-4-5-11-8(10)7(9)6(2)3;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h4,6-7H,1,5,9H2,2-3H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t7-;/m0./s1
InChI key
HSIRKDASFUCGOZ-FJXQXJEOSA-N
其他说明
用于多肽和 N-糖肽的合成;可通过 (Ph3P)3RhCl 进行本品的选择性脱封[1]
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
H. Waldmann et al.
Liebigs Ann. Chem., 1712-1712 (1983)