914916
别名:
N-(2-((3-(4-羟基苯乙氨基)-3-氧丙基)二磺酰基)乙基)-5-(2-氧代六氢-1H-噻吩并[3,4-d]咪唑-4-基)戊酰胺, 可裂解的生物素-苯酚, 可裂解的生物素-酪酰胺接头
914916-100MG
$646.00
预计发货时间2025年5月30日详情
1 of 10
Sigma-Aldrich
SML2135
生物素基酪酰胺
SML3484
Biotin-XX-tyramide
238813
奎诺二甲基丙烯酸酯
900572
生物素标记异恶唑
914924
3-[2-N-(Biotinyl)aminoethyldithio]propanoic acid
SML3775
Desthiobiotin-Phenol
A4034
(+)-抗坏血酸钠 L
913979
Biotin-Thalidomide
648471
913863
生物素-AEEA-酪酰胺
100
≥95%
powder
−20°C
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?