Merck
905283
Sigma-Aldrich
(6-氨基己基)三苯基溴化鏻氢溴酸盐
≥95%
别名:
氨基己烷TPP线粒体标签, 线粒体靶向探针构建块, 鏻脂阳离子标签
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$400.00
$400.00
预计发货时间2025年7月03日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$400.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H29BrNP · xHBr
分子量:
442.37 (free base basis)
UNSPSC代码:
12352101
NACRES:
NA.22
$400.00
预计发货时间2025年7月03日详情
获取大包装报价
方案
≥95%
表单
solid
反应适用性
reagent type: ligand
官能团
phosphine
储存温度
2-8°C
应用
线粒体在细胞中执行多种功能,并且功能障碍与各种器官系统和疾病状态有关,包括神经退行性疾病和癌症。将小分子靶向线粒体可以有助于探究和更好地理解这种关系。该氨基己烷三苯基膦(TPP)标签与小分子偶联,以将它们定位于细胞中的线粒体,其中TPP阳离子促进细胞摄取和线粒体中的积累。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Michael P Murphy
Biochimica et biophysica acta, 1777(7-8), 1028-1031 (2008-04-29)
Mitochondrial function and dysfunction contributes to a range of important aspects of biomedical research. Consequently there is considerable interest in developing approaches to modify and report on mitochondria in cells and in vivo. One approach has been to target bioactive