Merck
904635
Sigma-Aldrich
DMT-2′O-TBDMS-rG(ac)-1-15N phosphoramidite
≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
别名:
N-acetyl-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-guanosine-1-15N, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidite]
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 MG
$1,040.00
50 MG
$3,250.00
$1,040.00
预计发货时间2025年4月24日详情
索取更多信息
选择尺寸
变更视图
10 MG
$1,040.00
50 MG
$3,250.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C48H6415NN6O9PSi
分子量:
943.12
UNSPSC代码:
41106305
NACRES:
NA.12
$1,040.00
预计发货时间2025年4月24日详情
索取更多信息
同位素纯度
≥98 atom % 15N
质量水平
方案
≥95% (CP)
表单
powder
技术
bio NMR: suitable
oligo synthesis: suitable
质量偏移
M+1
储存温度
−20°C
SMILES字符串
O=C1C2=C(N([C@H]3[C@H](O[Si](C(C)(C)C)(C)C)[C@H](OP(N(C(C)C)C(C)C)OCCC#N)[C@@H](COC(C4=CC=CC=C4)(C5=CC=C(OC)C=C5)C6=CC=C(OC)C=C6)O3)C=N2)N=C(NC(C)=O)[15NH]1
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)