Merck
903744
Sigma-Aldrich
Progesterone-2,3,4,20,21-13C5
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 MG
$1,110.00
$1,110.00
预计发货时间2025年6月02日详情
索取更多信息
选择尺寸
变更视图
1 MG
$1,110.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C5C16H30O2
分子量:
319.42
UNSPSC代码:
12142200
NACRES:
NA.24
$1,110.00
预计发货时间2025年6月02日详情
索取更多信息
同位素纯度
≥99 atom % 13C
质量水平
方案
≥98% (CP)
表单
powder
技术
mass spectrometry (MS): suitable
质量偏移
M+5
储存温度
−20°C
SMILES字符串
O=[13C]1[13CH]=C2CCC3C4CC[C@H]([13C]([13CH3])=O)[C@@]4(C)CCC3[C@@](C[13CH2]1)2C
InChI
1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12,16-19H,4-11H2,1-3H3/t16?,17-,18?,19?,20+,21-/m1/s1/i1+1,8+1,12+1,13+1,15+1
InChI key
RJKFOVLPORLFTN-VSRAQHLGSA-N
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)