Merck
903590
Sigma-Aldrich
N-Phenyl-13C6-2-napthylamine
≥98 atom % 13C, ≥98% (CP)
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 MG
$614.00
$614.00
预计发货时间2025年5月16日详情
索取更多信息
选择尺寸
变更视图
1 MG
$614.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C6C10H13N
分子量:
225.24
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
NACRES:
NA.24
$614.00
预计发货时间2025年5月16日详情
索取更多信息
同位素纯度
≥98 atom % 13C
质量水平
方案
≥98% (CP)
表单
solid
技术
mass spectrometry (MS): suitable
质量偏移
M+6
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[13C]1(NC2=CC(C=CC=C3)=C3C=C2)=[13CH][13CH]=[13CH][13CH]=[13CH]1
InChI key
KEQFTVQCIQJIQW-LZNBELBNSA-N
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
警示用语:
Warning
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)