Merck
903523
Sigma-Aldrich
N-phenyl-13C6-1-naphthylamine
≥98 atom % 13C, ≥98% (CP)
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 MG
$614.00
$614.00
预计发货时间2025年4月17日详情
索取更多信息
选择尺寸
变更视图
1 MG
$614.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C6C10H13N
分子量:
225.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
NACRES:
NA.24
$614.00
预计发货时间2025年4月17日详情
索取更多信息
同位素純度
≥98 atom % 13C
品質等級
化驗
≥98% (CP)
形狀
powder
技術
mass spectrometry (MS): suitable
質量偏移
M+6
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[13C]1(NC2=C(C=CC=C3)C3=CC=C2)=[13CH][13CH]=[13CH][13CH]=[13CH]1
InChI
1S/C16H13N/c1-2-9-14(10-3-1)17-16-12-6-8-13-7-4-5-11-15(13)16/h1-12,17H/i1+1,2+1,3+1,9+1,10+1,14+1
InChI 密鑰
XQVWYOYUZDUNRW-UTVSNGSCSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)