Merck
771147
Sigma-Aldrich
1-三氟甲基-1,2-苯并恶唑-3-(1H)-酮
60 wt. %, contains 40 wt. % Celatom® FW-80 as additive
别名:
Togni试剂II
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
包含
40 wt. % Celatom® FW-80 as additive
反應適用性
reaction type: C-C Bond Formation
濃度
60 wt. %
mp
150-158 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
FC(F)(F)[I]1OC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C8H4F3IO2/c9-8(10,11)12-6-4-2-1-3-5(6)7(13)14-12/h1-4H
InChI 密鑰
XHEOXSQMBWJOKP-UHFFFAOYSA-N
應用
研究表明,亲电子三氟甲基化试剂是市场上最强力的三氟甲基化试剂之一。但是,最近的一份报告表明该产品具有潜在的危险的自反应性。现在,我们提供一种混合在 Celatom®(一种基于二氧化硅的吸附剂)中的自反应性较低的材料,该材料可显着降低自反应性,从而可以更安全地运输和存储。
法律資訊
Celatom is a registered trademark of EP Minerals, LLC
相關產品
产品编号
说明
价格
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
標靶器官
Lungs, Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Fiederling, N.;
Organic Process Research & Development, 17, 318-319 (2013)
商品
目前的氟烷基化工具包括Togni试剂、高价碘全氟烷基化试剂、氟烷基溴化物、硅烷类和羧酸盐类以及用于后期氟烷基化的磺酰氟类。
Fluoroalkylation toolbox expands with various reagents for late-stage fluoroalkylation in organic synthesis and medicinal chemistry.
相关内容
Research in the Togni group focuses on the development of new ligands and reagents. These two general directions thus impact the ability to construct molecules in more efficient or unprecedented ways.
The fluoroalkylation toolbox now includes Togni reagents, hypervalent iodine perfluoroalkylation reagents, fluoroalkyl bromides, silanes, carboxylates, and sulfonyl fluorides for late stage fluoroalkylation.