推荐产品
ligand
lenalidomide
方案
≥95%
表单
powder
反应适用性
reagent type: ligand
mp
265-268 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
O=C1N(C2CCC(NC2=O)=O)CC3=C1C=CC=C3N
InChI
1S/C13H13N3O3/c14-9-3-1-2-7-8(9)6-16(13(7)19)10-4-5-11(17)15-12(10)18/h1-3,10H,4-6,14H2,(H,15,17,18)
InChI key
GOTYRUGSSMKFNF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
.
其他说明
法律信息
相关产品
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Repr. 1B - STOT RE 2
靶器官
Blood
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
商品
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.
相关内容
Partial PROTACs are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.