797359
别名:
TPE-CA
797359-25MG
$328.00
预计发货时间2025年4月21日详情
1 of 10
Sigma-Aldrich
T26204
1,1,2,2-四苯乙烯
797219
4,4′-(1,2-Diphenylethene-1,2-diyl)diphenol
900836
4-(1,2,2-三苯基乙烯基)苯甲醛
759597
4,4′-苯乙烯二甲酸
900517
B-[4-(1,2,2-Triphenylethenyl)phenyl]boronic acid
797316
1-{4-[1,2-二苯基-2-(对甲苯基)乙烯基]苯基}-1H-吡咯-2,5-二酮
225266
4,4′-联苯二甲酸
900855
1,1,2,2-Tetrakis(4-bromophenyl)ethylene
767921
1,3,5-Triscarboxyphenylethynylbenzene
N818
1,4,5,8-萘四甲酸酐
≥98%
100
solid
O=C(O)C(C=C1)=CC=C1/C(C2=CC=CC=C2)=C(C3=CC=CC=C3)/C4=CC=C(C(O)=O)C=C4
1S/C28H20O4/c29-27(30)23-15-11-21(12-16-23)25(19-7-3-1-4-8-19)26(20-9-5-2-6-10-20)22-13-17-24(18-14-22)28(31)32/h1-18H,(H,29,30)(H,31,32)/b26-25+
MTTUYJXPONEHGK-OCEACIFDSA-N
Electronic Materials
Photonic & Optical Materials
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?
如果您需要特殊版本,可通过批号或批次号查找具体证书。
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
AIE Luminogens - Family of new materials with multifaceted functionalities. Find some representative applications of the AIEgens