Merck
901132
Sigma-Aldrich
1-Azido-2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethane
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$435.00
$435.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$435.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H15N3O3
CAS号:
分子量:
189.21
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.22
$435.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
liquid
质量水平
反应适用性
reaction type: click chemistry
折射率
n/D 1.4472
密度
1.08 g/mL
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
COCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C7H15N3O3/c1-11-4-5-13-7-6-12-3-2-9-10-8/h2-7H2,1H3
InChI key
ZSSKNHYYIBAWRX-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
230.0 °F
闪点(°C)
110 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)