Merck
901152
Sigma-Aldrich
1-Azido-2-(2-(2-ethoxyethoxy)ethoxy)ethane
≥95%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$392.00
$392.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$392.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H17N3O3
分子量:
203.24
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.22
$392.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
≥95%
表单
liquid
反应适用性
reaction type: click chemistry
折射率
n/D 1.446
密度
1.02764 g/mL
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI key
QCKRVSYHRAABCY-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)