Merck
901104
Sigma-Aldrich
Hex-Ir(piq)3
别名:
Tris[2-(4-n-hexylphenyl)quinoline)]iridium(III)
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 MG
$449.00
$449.00
预计发货时间2025年5月16日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 MG
$449.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C63H66IrN3
分子量:
1057.44
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
NACRES:
NA.23
$449.00
预计发货时间2025年5月16日详情
获取大包装报价
方案
≥95%
质量水平
表单
solid
颜色
red
SMILES字符串
CCCCCCC1=CC([Ir+3](C2=C(C3=C(C=CC=C4)C4=CC=N3)C=CC(CCCCCC)=C2)C5=C(C6=C(C=CC=C7)C7=CC=N6)C=CC(CCCCCC)=C5)=C(C8=C(C=CC=C9)C9=CC=N8)C=C1
InChI
1S/3C21H22N.Ir/c3*1-2-3-4-5-8-17-11-13-19(14-12-17)21-20-10-7-6-9-18(20)15-16-22-21;/h3*6-7,9-13,15-16H,2-5,8H2,1H3;/q;;;+3
InChI key
FHDHOHBBTMTVSN-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)