Merck
901001
Sigma-Aldrich
4-甲氧羰基古巴羧酸
≥97%
别名:
(1s,2R,3R,4s,5s,6S,7S,8r)-4-(甲氧羰基)立方烷-1-羧酸酸, 五环[4.2.0.02,5.03,8.04,7]辛烷-1,4-二羧酸,1-甲酯
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$1,120.00
$1,120.00
预计发货时间2025年7月11日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$1,120.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H10O4
CAS号:
分子量:
206.19
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
NACRES:
NA.22
$1,120.00
预计发货时间2025年7月11日详情
获取大包装报价
质量水平
方案
≥97%
表单
powder or crystals
mp
181 °C
官能团
carboxylic acid
ester
SMILES字符串
OC([C@]12[C@H]3[C@H]4[C@@H]1[C@H]5[C@@]4(C(OC)=O)[C@H]3[C@@H]52)=O
InChI
1S/C11H10O4/c1-15-9(14)11-5-2-6(11)4-7(11)3(5)10(2,4)8(12)13/h2-7H,1H3,(H,12,13)
InChI key
ARRJEFLYRAVFJA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
4-甲氧羰基古巴羧酸是一种叔羧酸,可在辐射条件下使用1,3-二碘-5,5-二甲基乙内酰脲(DIH)作为反应引发剂和碘源进行碘脱羧。该产品之前是被列为BML00136的。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Metal-Free Efficient, General and Facile Iododecarboxylation Method with Biodegradable Co-Products.
Kulbitski K, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 353(9), 1438-1442 (2011)