Merck
900895
Sigma-Aldrich
Solvene®200/P200
别名:
聚(偏氟乙烯-co-三氟乙烯), P(VDF-TrFE), 氟聚合物树脂
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C2H2F2)n(C2HF3)m
CAS号:
UNSPSC代码:
12352200
描述
Curie peak: 131± 3 °C
MFI (melt flow index): 20-30
Piezoelectric coefficient (d33): -23 pC/N at 110Hz
表单
powder
分子量
average mol wt 200 (given as an indication)
组成
TrFE, 20 mol %
VDF, 80 mol %
介电常数
14, 1 kHz (at 23 °C)
mp
146 °C±2 °C
InChI
1S/C2HF3.C2H2F2/c3-1-2(4)5;1-2(3)4/h1H;1H2
InChI key
XLOFNXVVMRAGLZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Solvene ® 电活性聚合物是铁电聚合物和铁松弛聚合物家族的一员,具有优异的电机械属性和易于加工的特点。
Solvene®200 P (VDF-TrFE)共聚物本质上是压电、热电和铁电体,可用于印刷存储器、传感器、致动器、扬声器、声换能器、能量收集装置等应用。
Solvene®材料可以通过各种技术进行加工,从经典的挤出技术到不同的印刷技术,可以在包括柔性塑料薄膜或纸在内的各种基材上进行加工。
法律信息
Solvene is a registered trademark of Solvay Specialty Polymers USA LLC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Self-healing soft electronic materials offer potential cost savings and reduced electronic waste.