Merck
900767
Sigma-Aldrich
2,8-Dibromo-6,12-dihydro-6,6,12,12-tetrakis(4-octylphenyl)-dithieno[2,3-d:2′,3′-d′]-s-indaceno[1,2-b:5,6-b′]dithiophene
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
500 MG
$211.00
$211.00
预计发货时间2025年5月19日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
500 MG
$211.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C76H88Br2S4
分子量:
1289.58
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.23
$211.00
预计发货时间2025年5月19日详情
获取大包装报价
方案
>98%
质量水平
表单
solid
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[s]1c2c([s]c(c2)Br)c3c1c4c(cc7c(c4)C(c%10c%11[s]c(cc%11[s]c%107)Br)(c9ccc(cc9)CCCCCCCC)c8ccc(cc8)CCCCCCCC)C3(c6ccc(cc6)CCCCCCCC)c5ccc(cc5)CCCCCCCC
InChI key
UAWFFGBGMOAHKN-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)