描述
topographic height: 1–2.0 nm
表单
powder
直径
<5 nm
荧光
λex 485 nm; λem 525 nm FWHM 70 nm, quantum yield >17%
SMILES字符串
[C]
InChI
1S/C
InChI key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
与经典的QD(如金属或硅量子点)相比,GQD具有生物相容性、光稳定性并且继承了石墨烯出色的热力性质、电性质和机械性能。这些功能可以极大地促进各种最先进的应用程序:
- 光学增白剂。
- 用于安全应用的爆炸物示踪剂。
- 生物成像标记物。
- 荧光聚合物。
- 抗菌、抗生物污染、消毒系统。
- 重金属、湿度和压力传感器。
- 电池。
- 闪存设备。
- 光伏设备。
- 发光二极管。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
商品
Properties, synthesis & applications of Graphene Quantum Dots explained. GQDs have advantages of nontoxicity, good solubility, stable photoluminescence & better surface grafting.
阐释了石墨烯量子点的属性、合成及应用。GQD具有无毒性、良好溶解性、稳定的光激发光以及更好的表面接枝属性等优势。
Graphene nanoribbons (GNRs) are quasi-one-dimensional narrow strips of graphene comprised of sp2-hybridized carbon atoms arranged into hexagonal honeycomb lattice configurations.
Perovskite quantum dots research progresses overcoming challenges, enabling rapid development of light-emitting devices.