方案
≥95%
表单
solid
官能团
amine
piperidine
Boc
SMILES字符串
N1[C@H](CCCC1)CCNC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H24N2O2/c1-12(2,3)16-11(15)14-9-7-10-6-4-5-8-13-10/h10,13H,4-9H2,1-3H3,(H,14,15)/t10-/m1/s1
InChI key
FEPKUDZBAUTEMY-SNVBAGLBSA-N
应用
Chiral building block developed using Liverpool ChiroChem-patented technology.
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3