Merck
88747
Sigma-Aldrich
(R)-1-{(SP)-2-[双(4-甲氧基-3,5-二甲基苯基)膦]二茂铁基}-乙基二(3,5-二甲苯基)膦
≥97%
别名:
(2R)-1-[(1R)-1-[双(3,5-二甲苯基)膦]乙基]-2-[双(4-甲氧基-3,5-二甲苯基)膦]二茂铁(符合 CAS 标准), Josiphos SL-J418-1
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C46H52FeO2P2
分子量:
754.70
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
方案
≥97%
表单
powder
光学纯度
ee: ≥99%
SMILES字符串
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.COc2c(C)cc(cc2C)P([C]3[CH][CH][CH][C]3[C@@H](C)P(c4cc(C)cc(C)c4)c5cc(C)cc(C)c5)c6cc(C)c(OC)c(C)c6
InChI
1S/C41H47O2P2.C5H5.Fe/c1-25-15-26(2)18-34(17-25)44(35-19-27(3)16-28(4)20-35)33(9)38-13-12-14-39(38)45(36-21-29(5)40(42-10)30(6)22-36)37-23-31(7)41(43-11)32(8)24-37;1-2-4-5-3-1;/h12-24,33H,1-11H3;1-5H;/t33-;;/m1../s1
InChI key
WMHNOIYFVOSUJD-QYKZUBHNSA-N
一般描述
与 Solvias AG 联合销售
包装
无底玻璃瓶。内含物装在插入的融合锥内。
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)