等級
ACS reagent
品質等級
蒸汽密度
2.9 (vs air)
蒸汽壓力
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99%
形狀
liquid
自燃溫度
500 °F
expl. lim.
9 %
雜質
H2SO4, passes test (darkened)
≤0.02% water
蒸發殘留物
≤0.002%
顏色
APHA: ≤10
折射率
n20/D 1.426 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
mp
4-7 °C (lit.)
密度
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
InChI 密鑰
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
环己烷是一种环状烷烃,具有较高的稳定性,主要以椅式构象存在。它作为起始试剂参与光亚硝基化过程(PNC过程),并提供ε-己内酰胺。用各种氧化剂如过氧化氢、叔丁基过氧化氢和分子氧进行氧化已有报道。
應用
环己烷可以过氧化氢为氧化剂,在存在多氧钨酸催化剂的条件下氧化,形成以环己酮和环己醇为主要产物的环己烷。在Ni-Cu/SiO2催化剂存在下,其脱氢形成苯,收率很高。
环己烷已被用于以下研究:
- 作为合成铕二苯甲酰甲烷三乙胺 (EuD 4 TEA) 的溶剂。
- 制备聚二甲基硅氧烷(PDMS)微芯片。
- 在两溶剂(环己烷/水)沉积法中作为溶剂,用于制备含5wt% Ni的单金属催化剂。
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
-4.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-20 °C - closed cup
其他客户在看
Cyclohexane dehydrogenation over Ni-Cu/SiO 2 catalyst: Effect of copper addition.
Catalysis Communications, 90, 39-42 (2017)
Characterizations and performances of Ni/diatomite catalysts for dry reforming of methane.
Chemical Engineering Journal, 264, 351-358 (2015)
Methods in enzymology, 472, 119-132 (2010-06-29)
Microfluidics serves as a convenient platform for single-molecule experiments by providing manipulation of small amounts of liquids and micron-sized particles. An adapted version of capillary electrophoresis (CE) on a microchip can be utilized to separate chemical species with high resolution
The energy difference between the chair and boat forms of cyclohexane. The twist conformation of Cyclohexane.
Journal of the American Chemical Society, 83(3), 606-614 (1961)
Cyclohexane oxidation continues to be a challenge.
Applied Catalysis A: General, 211(1), 1382-1386 (2012)