Merck
87726
Sigma-Aldrich
四甲基硫酸氢铵 一水合物
crystallized, ≥98.0% (T)
别名:
N,N,N-trimethyl-methanaminium sulfate hydrate
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
50 G
$527.00
$527.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
50 G
$527.00
About This Item
线性分子式:
(CH3)4N(HSO4) · H2O
分子量:
189.23
Beilstein:
4829202
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
$527.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
品質等級
化驗
≥98.0% (T)
形狀
crystals
品質
crystallized
SMILES 字串
O.C[N+](C)(C)C.OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C4H12N.H2O4S.H2O/c2*1-5(2,3)4;/h1-4H3;(H2,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
InChI 密鑰
VSJXNAHOWBCQRE-UHFFFAOYSA-M
一般說明
Crystals of tetramethylammonium hydrogen sulfate monohydrate generally exhibit ferroelectricity in the temperature range from -104 °C to 40 °C.[1]
應用
Tetramethylammonium hydrogen sulfate monohydrate can be used as a phase transfer catalyst in polymer synthesis.[2]
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Ferroelectric properties of tetramethylammonium hydrogen sulfate hydrate (N(CH3)?4HSO4.H2O).
Suzuki, Haruhiko et al.
Jpn J. App. Phys., Part I, 24, 353-355 (1985)
Spontaneous polymer thin film assembly and organization using mutually immiscible side chains.
Sun, F et al.
Journal of the American Chemical Society, 118(8), 1856-1866 (1996)