Merck
87420
Sigma-Aldrich
四氢糠氯
≥97.0% (GC)
别名:
2-氯甲基四氢呋喃
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H9ClO
CAS号:
分子量:
120.58
Beilstein:
102716
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.455 (lit.)
n20/D 1.456
bp
150-151 °C (lit.)
41-43 °C/11 mmHg (lit.)
密度
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
ClCC1CCCO1
InChI
1S/C5H9ClO/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5H,1-4H2
InChI 密鑰
IVJLGIMHHWKRAN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
113.0 °F - closed cup
閃點(°C)
45 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)