Merck
87303
Sigma-Aldrich
硫酸氢四己铵
≥98.0% (T)
别名:
THAHS, 四己基硫酸氢胺
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$99.80
25 G
$470.00
100 G
$1,600.00
$99.80
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$99.80
25 G
$470.00
100 G
$1,600.00
About This Item
线性分子式:
[CH3(CH2)5]4N(HSO4)
CAS号:
分子量:
451.75
Beilstein:
4629729
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$99.80
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
≥98.0% (T)
表单
crystals
mp
98-100 °C (lit.)
SMILES字符串
OS([O-])(=O)=O.CCCCCC[N+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C24H52N.H2O4S/c1-5-9-13-17-21-25(22-18-14-10-6-2,23-19-15-11-7-3)24-20-16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-24H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
RULHPTADXJPDSN-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
在双液相体系中,四己烷氢化硫酸铵可以作为相转移剂促进特定的有机反应。例如:
  • 使用硼酸钠的 α,β-不饱和酮在双相二氯甲烷/水混合物的环氧化反应。[1]
  • 在钯-三苯基膦催化下,通过甲酸钠水溶液对芳香基溴化物的转移氢化反应。[2]
  • 苄基和烯丙基溴羰基化合成羧酸酯的反应。[3]
其他说明
疏水性相转移催化剂。钌催化的反应中最有效的催化剂[4]
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Epoxidation of ?, ?-unsaturated ketones with sodium perborate.
Straub T S, et al.
Tetrahedron Letters, 36(5), 663-664 (1995)
R. Bar et al.
Tetrahedron Letters, 22, 1709-1709 (1981)
Catalytic carbonylation of benzylic and allylic bromides by a rhodium zwitterionic complex under phase transfer catalysis conditions
Amaratunga S and Alper H
Journal of Organometallic Chemistry, 488, 25-28 (1995)
Transfer hydrogenolysis of aryl bromides by sodium formate and palladium?phosphine catalyst under phase transfer conditions.
Bar R, et al.
J. Mol. Catal., 16(2), 175-180 (1982)
The effects of tetrahexylammonium chloride on calcium mobilization from cerebellar microsomes.
L G Sayers et al.
Biochemical Society transactions, 21(2), 105S-105S (1993-05-01)