Merck
86864
Sigma-Aldrich
四丁基氰酸铵
technical
别名:
Tetrabutylammonium isocyanate, Tetrabutylammonium oxycyanide
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$353.00
25 G
$838.00
$353.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$353.00
25 G
$838.00
About This Item
线性分子式:
(CH3CH2CH2CH2)4N(OCN)
CAS号:
分子量:
284.48
Beilstein:
5671059
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$353.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
technical
表单
crystals
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[O-]C#N.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.CHNO/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;2-1-3/h5-16H2,1-4H3;3H/q+1;/p-1
InChI key
PEFQHPVDKJBRFF-UHFFFAOYSA-M
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)