358711
别名:
N,N,N-triethyl-ethanaminium cyanide
358711-5G
$228.00
1 of 10
Sigma-Aldrich
358665
四丁基氰化铵
175501
三氟化硼二乙醚
79989
225649
三氟甲磺酸三甲基硅酯
164283
三氟甲磺酸甲酯
244864
钾
651664
叠氮化四丁基铵
347817
三氟甲磺酸
323314
四丁基硫氰酸铵
257443
氟乙腈
200
94%
powder
250 °C (dec.) (lit.)
[C-]#N.CC[N+](CC)(CC)CC
1S/C8H20N.CN/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;1-2/h5-8H2,1-4H3;/q+1;-1
PCZOZSATUTWXIC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Danger
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?