Merck
86359
Sigma-Aldrich
TentaGel S-NH2
extent of labeling: 0.20-0.35 mmol/g N loading
别名:
聚合物键合型 O-(2-氨乙基)聚乙二醇
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$246.00
$246.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$246.00
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$246.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
产品线
TentaGel
表单
solid
反应适用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
标记范围
0.20-0.35 mmol/g N loading
粒径
110-150 μm
应用
peptide synthesis
官能团
amine
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
可以使用 TentaGel S-NH 2
  • 作为 L-亮氨酸基多肽和低聚物合成的载体,用于催化查尔酮的朱莉娅-科隆纳环氧化反应。[1]
  • 合成 1,3-二烷基喹唑啉-2,4-二酮。[2]
  • 合成 N-取代脒基芳氧吡啶类似物作为强效 Xa 因子抑制剂。[3]
法律信息
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Highly enantioselective enone epoxidation catalyzed by short solid phase-bound peptides: dominant role of peptide helicity
Berkessel A, et al.
Organic Letters, 3(24), 3839-3842 (2001)
Solid-phase synthesis of 1, 3-dialkyl quinazoline-2, 4-diones
Buckman BO and Mohan R
Tetrahedron Letters, 37(26), 4439-4442 (1996)
Solid-phase synthesis of N-substituted amidinophenoxy pyridines as factor Xa inhibitors
Mohan R, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 8(14), 1877-1882 (1998)