主要文件
86334
Sigma-Aldrich
TentaGel HL-NH2
extent of labeling: ~0.40 mmol/g loading
别名:
聚合物键合型 O-(2-氨乙基)聚乙二醇
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
2.5 G
$315.00
$315.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
2.5 G
$315.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$315.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
产品线
TentaGel
表单
solid
反应适用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
标记范围
~0.40 mmol/g loading
粒径
~110 μm
应用
peptide synthesis
官能团
amine
储存温度
2-8°C
法律信息
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)