Merck
856126
Sigma-Aldrich
甲基 O-甲基罗汉松酸酯
97%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$1,190.00
$1,190.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$1,190.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H26O3
CAS号:
分子量:
302.41
EC 号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$1,190.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
97%
表单
solid
mp
129-131 °C (lit.)
SMILES字符串
COC(=O)[C@@]1(C)CCC[C@@]2(C)C1CCc3ccc(OC)cc23
InChI
1S/C19H26O3/c1-18-10-5-11-19(2,17(20)22-4)16(18)9-7-13-6-8-14(21-3)12-15(13)18/h6,8,12,16H,5,7,9-11H2,1-4H3/t16-,18-,19+/m1/s1
InChI key
BSKWXDWRTACMCC-QRQLOZEOSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)