Merck
855898
Sigma-Aldrich
L-蛋氨酸亚砜酰亚胺
99%
别名:
L-S-(3-氨基-3-羧丙基)-S-甲基砜亚胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3S(O)(=NH)CH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS号:
分子量:
180.23
Beilstein:
6175446
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
方案
99%
旋光性
[α]25/D +12.8°, c = 1 in H2O
mp
>210 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
CS(=N)(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O3S/c1-11(7,10)3-2-4(6)5(8)9/h4,7H,2-3,6H2,1H3,(H,8,9)/t4-,11?/m0/s1
InChI key
SXTAYKAGBXMACB-DPVSGNNYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
替代产品
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)