Merck
82007
Sigma-Aldrich
(S)-Boc-γ,γ-联苯-β-Homoala-OH
≥98.0% (HPLC)
别名:
(S)-3-(Boc-氨基)-4,4-二苯基丁酸, Boc-γ,γ-联苯-D-β-高丙氨酸
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
500 MG
$891.00
$891.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
500 MG
$891.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H25NO4
分子量:
355.43
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352201
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$891.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
产品名称
(S)-Boc-γ,γ-联苯-β-Homoala-OH, ≥98.0% (HPLC)
方案
≥98.0% (HPLC)
表单
crystals
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C21H25NO4/c1-21(2,3)26-20(25)22-17(14-18(23)24)19(15-10-6-4-7-11-15)16-12-8-5-9-13-16/h4-13,17,19H,14H2,1-3H3,(H,22,25)(H,23,24)/t17-/m0/s1
InChI key
YLGVWWIOFMUJSK-KRWDZBQOSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)