主要文件
806714
Sigma-Aldrich
Nanowires, diam. × L 20 nm (±2 nm) × 12 μm (±2 μm), 5 mg/mL (in IPA)
别名:
Ytterbia
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 ML
$850.00
$850.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 ML
$850.00
About This Item
EC 号:
UNSPSC代码:
12141740
NACRES:
NA.23
$850.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
描述
Flash point 53.6 °F
质量水平
表单
suspension
浓度
5 mg/mL (in IPA)
直径× 长度
20 nm (±2 nm) × 12 μm (±2 μm)
颜色
gray
密度
0.7945 g/mL
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Owing to unique physical and chemical properties the nanowires of silver find wide range of applications extending from catalysis to photovoltaics, touch screen display, biosensing etc.
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
53.6 °F - closed cup
闪点(°C)
12.0 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2