Merck
804983
Sigma-Aldrich
DPPF Pd G3
95%
别名:
Methanesulfonato 1,1-ferrocenediyl-bis(diphenylphosphino) (2′-amino-1,1′-biphenyl-2-yl) palladium(II)
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
250 MG
$165.00
1 G
$490.00
$165.00
预计发货时间2025年5月29日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
250 MG
$165.00
1 G
$490.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C47H41FeNO3P2PdS
分子量:
924.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161600
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$165.00
预计发货时间2025年5月29日详情
获取大包装报价
质量水平
方案
95%
表单
solid
反应适用性
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
134-208 °C (MP data is all decomp.)
SMILES字符串
NC1=C(C2=C([Pd]OS(C)(=O)=O)C=CC=C2)C=CC=C1.P(C3=CC=CC=C3)([C]4[C][C][C][C]4)C5=CC=CC=C5.P(C6=CC=CC=C6)([C]7[C][C][C][C]7)C8=CC=CC=C8.[Fe]
InChI
1S/2C17H14P.C12H10N.CH4O3S.Fe.Pd/c2*1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;;/h2*1-14H;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);;/q;;;;;+1/p-1
InChI key
ASVGFZMDZZREFR-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Pd precatalyst for cross-coupling
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.
G3和G4 Buchwald预催化剂是一类最新的空气、湿度和热稳定型交叉偶联复合物,可用于键形成以实现其多功能性和高反应性。