Merck
804282
Sigma-Aldrich
SPhos Pd G4
别名:
(Methanesulfonato-κO)[2′-(methylamino)-2-biphenylyl]palladium - dicyclohexyl(2′,6′-dimethoxy-2-biphenylyl)phosphine
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 MG
$96.50
1 G
$239.00
804282-5G
$1,110.00
$96.50
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 MG
$96.50
1 G
$239.00
804282-5G
$1,110.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C40H50NO5PPdS
分子量:
794.29
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161600
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$96.50
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
95%
质量水平
表单
powder
特点
generation 4
反应适用性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
官能团
phosphine
SMILES字符串
CNC1=C(C2=C([Pd]OS(=O)(C)=O)C=CC=C2)C=CC=C1.COC3=CC=CC(OC)=C3C4=CC=CC=C4P(C5CCCCC5)C6CCCCC6
InChI
1S/C26H35O2P.C13H12N.CH4O3S.Pd/c1-27-23-17-11-18-24(28-2)26(23)22-16-9-10-19-25(22)29(20-12-5-3-6-13-20)21-14-7-4-8-15-21;1-14-13-10-6-5-9-12(13)11-7-3-2-4-8-11;1-5(2,3)4;/h9-11,16-21H,3-8,12-15H2,1-2H3;2-7,9-10,14H,1H3;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
InChI key
ISSWOKPFLWDXSU-UHFFFAOYSA-M
一般描述
SPhos Pd G4 is a versatile 4th generation palladium precatalyst developed by Buchwald group.
相关产品
产品编号
说明
价格
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.
G3和G4 Buchwald预催化剂是一类最新的空气、湿度和热稳定型交叉偶联复合物,可用于键形成以实现其多功能性和高反应性。